Documenti fondamentali
AMBH990F7405
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.81
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrF3NO2/c8-4-2-12-5(6(9,10)11)1-3(4)7(13)14/h1-2,13-14H
InChI
OBSKOYIEHGFTFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072951-57-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)