Documenti fondamentali
AMBH990F6CAD
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3,3-dimethylindoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethylindoline
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c1-10(2)6-12-9-4-3-7(11)5-8(9)10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
InChI
CPLGFHHNPVKTBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53388-86-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)