Documenti fondamentali
AMBH990F69D1
Ambeed, Inc.
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
InChI
XAMNMGLEJNLUIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42444-14-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)