AMBH990F6949
Ambeed, Inc.
2-(3-Methoxybenzamido)acetic acid
About This Item
Iupac Name
[(3-methoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-15-8-4-2-3-7(5-8)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI
JPKBHIBVUXBFSZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57728-61-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)