Documenti fondamentali
AMBH990F6663
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-iodo-2,2-dimethylpropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 3-iodo-2,2-dimethylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H13IO2/c1-4-10-6(9)7(2,3)5-8/h4-5H2,1-3H3
InChI
GLTXTRRNPCBEGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1013116-55-6.html
Synonym
3-Iodo-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)