Documenti fondamentali
AMBH98C8E610
Ambeed, Inc.
[(3-Methylphenyl)(phenyl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-methylphenyl)(phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15N.ClH/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12;/h2-10,14H,15H2,1H3;1H
InChI
NDFHIOAWQHPWSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5267-48-1.html
Synonym
Phenyl(m-tolyl)methanamine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)