Documenti fondamentali
AMBH98C8E3C0
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C15H12O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15,17H
InChI
YEDFEBOUHSBQBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1621-55-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)