Documenti fondamentali
AMBH98C8E2DC
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.56
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClF2NO3/c8-4-3(14-7(9)10)1-2-11-5(4)6(12)13/h1-2,7H,(H,12,13)
InChI
LGODKTNPXGDUCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805955-56-9.html
Synonym
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)