Documenti fondamentali
AMBH98C8E19B
Ambeed, Inc.
6-Methyl-5-nitropyridine-2,4-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-methyl-5-nitro-2,4-pyridinediol
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-3-6(8(11)12)4(9)2-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI
CIUJVYFTEYYUBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344749-44-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)