Documenti fondamentali
AMBH98C8E10C
Ambeed, Inc.
1-[(Aminooxy)methyl]-4-chlorobenzene hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-chlorobenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI
VIFDVZZLHVXUHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38936-60-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)