Documenti fondamentali
AMBH98C8E084
Ambeed, Inc.
2-((3-Bromo-4-methylphenyl)thio)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-((3-bromo-4-methylphenyl)thio)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI
XPPLZCUCYVJFHR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1338603-02-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)