Documenti fondamentali
AMBH98C8DEC6
Ambeed, Inc.
Quinoline-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-13-10(14)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI
JTDPJYXDDYUJBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)