Documenti fondamentali
AMBH98C8DCF4
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxo-3-(phenylamino)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 3-anilino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-10(13)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,12,13)
InChI
KJSKGJKEWQJVHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53341-66-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)