Documenti fondamentali
AMBH98C8DC53
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-4-methylpyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-ethoxy-4-methyl-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H12BNO3/c1-3-13-8-4-6(2)7(5-10-8)9(11)12/h4-5,11-12H,3H2,1-2H3
InChI
KAACOMLXVNTIQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-37-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)