Documenti fondamentali
AMBH98C8DB5D
Ambeed, Inc.
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(2-nitrophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c10-7(5-9(12)13)6-3-1-2-4-8(6)11(14)15/h1-4,7H,5,10H2,(H,12,13)
InChI
XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5678-48-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5678-48-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)