AMBH98C8D4E9
Ambeed, Inc.
(2-Isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
2-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BF3O3/c1-6(2)17-9-4-3-7(10(12,13)14)5-8(9)11(15)16/h3-6,15-16H,1-2H3
InChI
CHIZGUWFZKIYSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)