AMBH98C8D4E1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8-7-9(11)5-6-10(8)12-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI
FCBPYBOOXFYKJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)