Documenti fondamentali
AMBH9884D508
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-1,1'-biphenyl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-ethynyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C14H10/c1-2-12-8-6-7-11-14(12)13-9-4-3-5-10-13/h1,3-11H
InChI
NAWUZMMAZOQEEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52889-62-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)