Documenti fondamentali
AMBH9884D3C8
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,11H,6-9H2,(H,14,15);1H
InChI
LFWISXSUMOTUQQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608142-09-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)