Documenti fondamentali
AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-46-5.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)