AMBH9884CCEE
Ambeed, Inc.
(4-Vinylphenyl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(4-vinylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7,10H2
InChI
WAVDSLLYAQBITE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50325-49-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)