AMBH9884CCDE
Ambeed, Inc.
(S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dicarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,1'-binaphthyl-2,2'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H14O4/c23-21(24)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22(25)26/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
InChI
YDZNRNHKJQTGCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)