Documenti fondamentali
AMBH9884CA87
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-1(2H)-phthalazinone
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-2-4-6(7)8(12)10-11/h2-5H,1H3,(H,10,12)
InChI
RDVYNYHUUGFVQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18393-54-9.html
Synonym
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)