Documenti fondamentali
AMBH9884C9A6
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H17BN2O2/c1-8-6-9(7-13-14-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h6-7H,1-5H3
InChI
MQWXDVWVTXQWQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350543-95-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)