Documenti fondamentali
AMBH9884C927
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-chlorophenylboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI
ZWWJWGKFUCVGFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217501-18-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)