Documenti fondamentali
AMBH9884C823
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)-6-chloropyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-tert-butyl-6-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-8(2,3)6-4-7(9)11-5-10-6/h4-5H,1-3H3
InChI
ILJAKOSYYVOLQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3435-24-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3435-24-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)