Documenti fondamentali
AMBH9884C6B0
Ambeed, Inc.
O-(3-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.64
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-methoxybenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NO2.ClH/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-11-9;/h2-5H,6,9H2,1H3;1H
InChI
DNGAZMVOQCQJIG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3839-39-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)