AMBH9884C638
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinylacetate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)8-11-10-5-3-2-4-9(10)6-7-13-11/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3
InChI
ZYKBDGYQTKXXTM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)