Documenti fondamentali
AMBH9884C21B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.48
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BClNO2/c1-10(2)6-14-11(15-7-10)8-3-4-13-5-9(8)12/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI
FZBSYLRGRQBBQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/915070-52-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)