Documenti fondamentali
AMBH9884BC97
Ambeed, Inc.
3-Amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-amino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,10H2;1H
InChI
SRKNYRPFYRZTOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7495-58-1.html
Synonym
3-Amino-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)