Documenti fondamentali
AMBH9884BB6C
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(allyloxy)terephthalic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-bis(allyloxy)terephthalic acid
Inchi Code
1S/C14H14O6/c1-3-5-19-11-7-10(14(17)18)12(20-6-4-2)8-9(11)13(15)16/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2,(H,15,16)(H,17,18)
InChI
XQJAVEMHUDLYIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/149590-60-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/149590-60-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)