Documenti fondamentali
AMBH9884B99F
Ambeed, Inc.
Sodium 2-(1,3-benzothiazol-2-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
sodium 1,3-benzothiazol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S.Na/c11-9(12)5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)13-8;/h1-4H,5H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI
DBXCRJSWFJJURL-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/796883-68-6.html
Synonym
Sodium 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)acetate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)