Documenti fondamentali
AMBH9884B97D
Ambeed, Inc.
2-(5-Bromo-4-methylthiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(5-bromo-4-methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C11H16BBrO2S/c1-7-6-8(16-9(7)13)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6H,1-5H3
InChI
BHDPHFRKQRKEPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1111095-99-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)