AMBH97F115C4
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO2/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)15-9(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
KCDAVWNDFNGBFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)