Documenti fondamentali
AMBH97F11571
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-5-fluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-dichloro-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-4-1-3(10)2-5(9)6(4)8/h1-2H,10H2
InChI
GMTOVSOYXUGZCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35754-38-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)