AMBH97F112C6
Ambeed, Inc.
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
About This Item
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-7-3-5-8(6)4-1/h3,5H,1-2,4H2
InChI
ZWETXQBHVRWLPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)