Documenti fondamentali
AMBH97F112A1
Ambeed, Inc.
2-Iodo-3-methoxypyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.02
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-iodo-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-9-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI
NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93560-55-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)