Documenti fondamentali
AMBH97F11252
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxy-4-methylphenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-7-4-5-9(8(2)11)10(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChI
WZHJIIIJSONKDI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35633-35-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)