Documenti fondamentali
AMBH97F11246
Ambeed, Inc.
Sodium 2,4-Dimethylbenzenesulfonate Monohydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
sodium 2,4-dimethylbenzenesulfonate hydrate
Inchi Code
1S/C8H10O3S.Na.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI
LAOKFSDVOMOLJF-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142063-30-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)