Documenti fondamentali
AMBH97F07922
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-6(7(9)10)5(2)8-4/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
InChI
VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57338-76-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)