AMBH97F07497
Ambeed, Inc.
1-(4-(Diethylamino)phenyl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12-8-6-11(7-9-12)10(3)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI
HMIBQFXWSUBFTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)