Documenti fondamentali
AMBH97F07439
Ambeed, Inc.
1-Boc-4-(4-Nitrobenzyl)piperazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-nitrobenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23N3O4/c1-16(2,3)23-15(20)18-10-8-17(9-11-18)12-13-4-6-14(7-5-13)19(21)22/h4-7H,8-12H2,1-3H3
InChI
XWWBHMXIEAVTGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/130636-61-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)