Documenti fondamentali
AMBH97F06B39
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O2/c1-3-2-4(8(9,10)11)13-7(15)5(3)6(12)14/h2H,1H3,(H2,12,14)(H,13,15)
InChI
ISPYTJOFALZLCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116548-07-3.html
Synonym
2-Hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)