AMBH97F06ABA
Ambeed, Inc.
Trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
About This Item
Iupac Name
trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
Inchi Code
1S/C10H16O4Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)15(12-2,13-3)14-4/h5-8H,1-4H3
InChI
ZESWBFKRPIRQCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)