Documenti fondamentali
AMBH97F06830
Ambeed, Inc.
3-Methyl-3-phenylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-methyl-3-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,8-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
JTZZMXVIHNHASS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010-48-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)