Documenti fondamentali
AMBH97F067EC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H7BrOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChI
XOYDXFFMXDJBQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20077-10-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)