Documenti fondamentali
AMBH97F067D6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.97
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C3H2BrN3O2/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3/h(H,8,9)(H,5,6,7)
InChI
PDLIDTOGYMYMLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/674287-63-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)