Documenti fondamentali
AMBH97F06142
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(4-nitrophenyl)oxazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 5-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c1-2-18-12(15)10-11(19-7-13-10)8-3-5-9(6-4-8)14(16)17/h3-7H,2H2,1H3
InChI
WFXGNVYQHVQFKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/72030-87-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)