Documenti fondamentali
AMBH97F0612C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,3-difluoro-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C4H5F2NO/c5-4(6)1-2-7-3(4)8/h1-2H2,(H,7,8)
InChI
BDHHIGBFEDVNDX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)