Documenti fondamentali
AMBH97F060F2
Ambeed, Inc.
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI
HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21211-22-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)